Learn More
Reserpina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11352186
Reserpina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058274
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11352186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03506.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibits vesicular uptake of catecholamines and serotoninReserpine is an antipsychotic and antihypertensive drug used to treat the hypertension, strokes, heart attacks and kidney problems. It is used to treat the symptoms of dyskinesia in patients who are affected by huntington’s disease. It is widely used as a reference material in the mass spectroscopy technique and also used as a sedative for horses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes reductores y oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-55-5
Fórmula molecular C33H40N2O9
Peso molecular (g/mol) 608.688
Número MDL MFCD00005091
Clave InChI QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Sinónimo reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
PubChem CID 5770
ChEBI CHEBI:28487
Nombre IUPAC (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimetoxi-17-(3,4,5-trimetoxibencil)oxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato de metiloMostrar másMostrar menos
SMILES COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reserpine
Punto de fusión ∼265°C
Beilstein 102014
Índice Merck 14,8145
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.69
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 1 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote10252521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/09/2024 Código de productoL03506.03,L03506.06
Número de lote10248139 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2023 Código de productoL03506.03,L03506.06
Número de lote10244794 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2022 Código de productoL03506.03,L03506.06
Número de lote10110994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de productoL03506.03,L03506.06
Número de loteJ02T032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de productoL03506.03,L03506.06
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Reserpine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Reserpine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Reserpina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >