Learn More
Alla France™ Alcoholímetro de investigador
Código de producto. p-7160216
Change view
Click to view available options
Alcohol Range:
Del 0 al 35% de vol.
Del 35 al 70 % de vol.
Del 70 al 100 % de vol.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Alcohol Range unitSize
15954412 Del 0 al 35% de vol. cada uno
15964412 Del 35 al 70 % de vol. cada uno
15974412 Del 70 al 100 % de vol. cada uno
3 options
Código de producto. 15954412
Marca: Alla France™ 0530FC000/20QP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El alcoholímetro de investigador Alla France™ se utiliza para determinar la cantidad de alcohol en un líquido.
  • Temperatura de calibración 20 °C
  • Alta precisión
  • Para su uso en la industria de la destilería y el vino
  • Incluye termómetro
  • Con marcador fiduciario
  • Lectura bajo el menisco
  • Con número individual
Especificaciones
Tipo Hidrómetro de alcohol
Exactitud ± 0,5%
Incrementos 0,005
Longitud (métrico) 320 mm
Incluye Certificado de conformidad
Material Vidrio
Alcohol Range Del 0 al 35% de vol.