Learn More
Resazurin Tablets, Technical, Fisher Chemical™
Código de producto. 10395950 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 Tablets
100 Tablets
Tamaño de la unidad:
10 TAB
100 TAB
Código de producto. 10395950
Marca: Fisher Chemical R/0040/99
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 550-82-3
Fórmula molecular C12H7NO4
Peso molecular (g/mol) 229.191
Número MDL 66739
Clave InChI PLXBWHJQWKZRKG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11077
ChEBI CHEBI:8806
Nombre IUPAC 7-hidroxi-10-oxidofenoxazina-10-ium-3-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-]
Especificaciones
Envase Tarro de cristal
Color De naranja a rojo
Cantidad 10 Tablets
Forma física Sólido