Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurina, sal sódica, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. p-3734456 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10482273 1 g Frasco de vidrio 1 g
10269990 5 g Frasco de vidrio 5 g
10751244 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10482273 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 418900010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62758-13-8
Fórmula molecular C12H6NNaO4
Peso molecular (g/mol) 251.173
Número MDL MFCD00005036
Clave InChI IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
PubChem CID 112939
Nombre IUPAC sodio; 10-oxido-7-oxofenoxazina-10-ium-3-olato
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resazurin, sodium salt
Contenido de tinte 80% min.
Beilstein 27, 128
Índice Merck 14, 8141
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.17
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color De negro a verde
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Resazurin, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3H-Phenoxazin-3-one,7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt