Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de Resazurina
Código de producto. p-7122669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11464687 1 g 1 g
11474687 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11464687
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21187.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Como indicador pH 3,8 (naranja) a 6,5 (violeta oscuro)
Como indicador pH 3,8 (naranja) a 6,5 (violeta oscuro). La sal sódica de Resazurina actúa como colorante azul no fluorescente utilizado especialmente en el indicador de reducción de oxidación de la prueba de resazurina para bacterias. Se utiliza como indicador de reducción de oxidación fluorogénica en una variedad de células, levaduras y eucariotas por citometría de flujo, microscopía de fluorescencia y cribado de alto rendimiento. Además, se utiliza para caracterizar la actividad metabólica de la mitocondria. También se utiliza para analizar el L-glutamato y para medir la biodegradación aeróbica de la materia orgánica existente en los efluentes. Además, actúa como indicador de viabilidad celular en cultivos celulares de mamíferos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Como indicador pH 3,8 (naranja) a 6,5 (violeta oscuro). La sal sódica de Resazurina actúa como colorante azul no fluorescente utilizado especialmente en el indicador de reducción de oxidación de la prueba de resazurina para bacterias. Se emplea como rojo de oxidación fluorogénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62758-13-8
Fórmula molecular C12H6NNaO4
Peso molecular (g/mol) 251.173
Número MDL MFCD00005036
Clave InChI IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide sodium salt
PubChem CID 112939
Nombre IUPAC sodio; 10-oxido-7-oxofenoxazina-10-ium-3-olato
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resazurin sodium salt
Beilstein 3794971
Índice Merck 14,8141
Información de solubilidad Soluble in water,dimethylsulfoxide and ammonium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.18
Cantidad 1 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Resazurin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Resazurin sodium salt