Learn More
Deltalab™ Gradillas de 96 pocillos reversibles con tapas
Código de producto. 12045962
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rosa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
12045962 Amarillo cada uno
12055962 Rosa cada uno
2 options
Código de producto. 12045962
Marca: Deltalab™ M021AM
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite Microtubos (96)
Material Polipropileno
Cantidad 5/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 213 x 114 x 26 mm
Tipo de producto Gradilla