Learn More
STEMCELL Technologies RepSox (Hydrochloride)
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
- RepSox is a cell permeable, selective inhibitor of the TGF-β type 1 receptor (TGFβRI) ALK5 (IC50 = 4, 18, and 23 nM for ALK5 autophosphorylation, TGF-β cellular assay, and ALK5 binding in HepG2 cells, respectively; Gellibert et al.) This inhibitor demonstrated less potent activity (IC50 > 16 μM) against 9 related kinases, including p38 MAPK and GSK3 (Gellibert et al.) This product is supplied as the hydrochloride salt of the molecule
- Enhances reprogramming of mouse embryonic fibroblasts (MEFs) that have been transduced with OCT4, KLF4, and c-MYC (Ichida et al.; Subramanyam et al.)
- Direct lineage reprogramming of fibroblasts to mature neurons, in combination with CHIR99021, VaLproic Acid, Forskolin, SP600125, Gö6983 and Y-27632 (Hu et al.)
- Alone or in combination with forskolin, dexamethasone, and nicotinamide, induces differentiation of human pancreatic progenitor cells into insulin-producing cells (Kunisada et al.; Rezania et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| Sinónimo | Alk 5 Inhibitor II; E 616452; SJN 2511 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C17H13N5 · HCl |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.