Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de tela de vinilo reposicionables
Código de producto. 17990690
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 1 pulg
1 x 1,9 in
12,70 mm x 12,70 mm (An x Al)
19,05 mm x 12,70 mm (An x Al)
1 x 1 pulg
25,40 mm x 12,70 mm (An x Al)
25,40 mm x 31,75 mm (An x Al)
25,40 mm x 38,10 mm (An x Al)
6,10 mm x 4,88 m (An x Al)
8,08 mm x 4,88 m (An x Al)
9,53 mm x 6,10 m (An x L)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 160
paquete de 180
paquete de 220
paquete de 240
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) Formato unitSize
17990690 8,08 mm x 4,88 m (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Continua cada uno
17940740 12,70 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 240
17910740 19,05 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 220
17930740 25,40 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 180
17910680 0,75 x 1 pulg BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 180
17970740 1 x 1 pulg BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 160
17930770 1 x 1,9 in BMP41, BMP51, M511 Troquelado paquete de 100
17811739 25,40 mm x 31,75 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 160
17900740 25,40 mm x 38,10 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 120
17920690 6,10 mm x 4,88 m (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Continua cada uno
17980760 9,53 mm x 6,10 m (An x L) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Continua cada uno
11 options
Código de producto. 17990690
Marca: Brady™ 170783
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque, retire y reposicione fácilmente las etiquetas sobre superficies limpiezas y secas gracias al material de tela de vinilo de las etiquetas B-498 CleanLift™ Series. Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil y de alta calidad.
  • Producto versátil: ideal para el marcado de cables, bloques de terminales o placas de pared
  • Producto duradero: fabricado en tela de vinilo robusta para ofrecer resistencia a temperaturas extremas
  • Producto reposicionable: fabricado con adhesivo de goma resistente que se puede retirar con facilidad y reposicionarse en cualquier superficie limpia y seca
  • Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969 y conforme a RoHS 2005/618/EC MCV
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Repositionable Rubber
Color White
Acabado Semi-gloss
Formato Continua
Material Vinyl
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset tracking;Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to 80°C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0.185 mm
Dimensions (LxW) 8,08 mm x 4,88 m (An x Al)
Longitud (imperial) 16 ft.
Longitud (métrico) 4.88 m
Anchura (imperial) 0,318 in
Anchura (métrico) 8.08 mm
Alternate Part Number M4C-318-498