Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de tela de vinilo reposicionables
Descripción
- Producto versátil: ideal para el marcado de cables, bloques de terminales o placas de pared
- Producto duradero: fabricado en tela de vinilo robusta para ofrecer resistencia a temperaturas extremas
- Producto reposicionable: fabricado con adhesivo de goma resistente que se puede retirar con facilidad y reposicionarse en cualquier superficie limpia y seca
- Producto certificado: certificación UL según el estándar UL969 y conforme a RoHS 2005/618/EC MCV
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL Recognised Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Repositionable Rubber |
| Color | White |
| Acabado | Semi-gloss |
| Formato | Troquelado |
| Material | Vinyl |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
| Mostrar más |