Learn More
Trajan™ Empalme FingerTite SilTite
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,4 mm
0,5 mm
0,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Sistema de empalme de última generación para la cromatografía de gases
- Elimina las fugas
- Sin contaminación
- No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
- Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Casquillo GC |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 0,7 mm |