Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalmes de miniunión de repuesto SilTite™
Código de producto. p-7114366
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para columnas de 0,1 a 0,25 mm
Para columnas de 0,787 mm (0,031 pulg)
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12937111
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 073470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Son fáciles de instalar y proporcionan una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas.
  • Diseñados específicamente para conectar columnas capilares
  • Conectan las precolumnas a las columnas capilares
  • Inertes y con orificio preciso revestido de vidrio
  • Bajo volumen muerto
Especificaciones
Tipo Empalmes de miniunión SilTite para columnas con DI de 0,25 a 0,1 mm
Diámetro interior del tubo (métrico) Entre 0,1 y 0,25 mm
Para utilizar con (equipo) Para columnas de 0,1 a 0,25 mm
Cantidad 10/paq.