Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalmes de miniunión de repuesto SilTite™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para columnas de 0,1 a 0,25 mm
Para columnas de 0,787 mm (0,031 pulg)
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Diseñados específicamente para conectar columnas capilares
- Conectan las precolumnas a las columnas capilares
- Inertes y con orificio preciso revestido de vidrio
- Bajo volumen muerto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalmes de miniunión SilTite para columnas con DI de 0,25 a 0,1 mm |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | Entre 0,1 y 0,25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para columnas de 0,1 a 0,25 mm |
| Cantidad | 10/paq. |