Learn More
BRAND™ Cierres de repuesto, conjuntos de bomba y tapones de bloque de válvulas para dispensadores de frascos Seripettor y Seripettor pro BRAND
Código de producto. 10705883 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pipeta seripettor™ básica de 2 ml
Seripettor™ pro, 25 ml
Seripettor™, 10 ml
Seripettor™, 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10705883
Marca: BRAND™ 704549
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para dispensadores para la parte superior de frascos BRAND Seripettor y Seripettor pro
  • 6788: juntas EPDM para dispensadores Seripettor, envase de 5
  • 704536: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 250 mm, cada uno
  • 704538: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 500 mm, cada uno
  • 704542: conjunto de bomba Seripettor para 1-10 ml
  • 704544: montaje de la bomba para Seripettor de 2,5-25 ml
  • 704549: montaje de la bomba para Seripettor pro de 2,5-25 ml
  • 704552: tapón del bloque de válvulas del Seripettor para esterilización en autoclave. Se adapta a Seripettor de 1-10 ml
  • Tapón del bloque de válvulas del Seripettor para esterilización en autoclave 704554. Se adapta a Seripettor de 2,5-10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de la bomba
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul oscuro, rojo, ámbar translúcido
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquido
Para utilizar con (equipo) Seripettor™ pro, 25 ml
Incluye Solo conjunto de bomba
Esterilidad Non-sterile