Learn More
DWK Life Sciences Sellado de repuesto
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Conexiones de manguera de plástico (n.º de cat. 29 25506 03 y 29 247 05 04)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Description
Una junta forma parte de la construcción y evita o limita la transferencia de masa no deseada.
- Para la conexión estanca de las olivas de plástico
Spécification
Spécification
| Para utilizar con (equipo) | Conexiones de manguera de plástico (n.º de cat. 29 25506 03 y 29 247 05 04) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo de producto | Sealing Ring for Olive |
| Material | Silicona (VMQ) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu