Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Sonda de repuesto para jeringas para la toma de muestras de gases del suelo/espacio de cabeza
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Jeringas de análisis de gases del suelo/espacio de cabeza
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sonda de repuesto |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,75 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 1,587 mm |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Volumen (métrico) | De 5 a 10 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas para la toma de muestras de gases del suelo/espacio de cabeza |