Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Émbolos de repuesto para jeringas Agilent-MEPS
Código de producto. 15228553
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15228553 250 μl cada uno
1 options
Código de producto. 15228553
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 0318303
Émbolo de repuesto para jeringas estancas al gas.
  • Émbolos de repuesto para jeringas gastight
  • Diseñado para adaptarse al cilindro de jeringa específico para mantener un sellado estanco a gases
Especificaciones
Descripción Émbolo de repuesto
Longitud (métrico) 54,1 mm
Volumen (métrico) 250 μl
Para utilizar con (equipo) Jeringas Agilent-MEPS