Learn More
Fisherbrand™ Piezas de repuesto para el sistema de gel horizontal Maxi MultiSUB
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Los sistemas de electroforesis en gel horizontal MultiSUB combinan un consumo económico de tampón y gel sin comprometer la resolución y la velocidad de separación.
El gran formato del Maxi MultiSUB permite la separación rápida de hasta 550 muestras. El MS Maxi es lo suficientemente versátil para técnicas preparatorias y de alto rendimiento rutinarias, incluidos análisis RFLP, aplicaciones de Southern y Northern blotting, biblioteca de ADN y análisis de fragmentos de PCR. Diseñado principalmente para la separación de un gran número de muestras de PCR o clonación.
- Tanque de electroforesis (incluidos los electrodos): Una plataforma elevada sostiene las bandejas de muestras UV, con pocillos laterales para sostener la solución de tampón; se conecta a una fuente de alimentación externa
- Tapa de seguridad asimétrica: Toma nota de la correcta polaridad y orientación de los electrodos, con guías que permiten a los localizadores de los pulgares de los electrodos colocarse fácilmente en la posición correcta
- El tanque y la tapa están diseñados para usarse con bandejas de gel de 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20cm o 20 x 25
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de electroforesis en gel de ácidos nucleicos |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel horizontal Maxi MultiSUB |
| Tipo | Tapa |
| Dimensiones del gel | 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm o 20 x 25 cm |
| Material | Plástico moldeado |
| N.° de pocillos | Para hasta 550 separaciones |
| Cantidad | 1 unidad |