Learn More
Fisherbrand™ Replacement Parts for MultiSUB Choice Horizontal Gel System
Spare safety lid and electrophoresis tank for use with 15 x 7cm, 15 x 10cm or 15 x 15cm gel trays. Fisherbrand™ Replacement Parts for MultiSUB Choice Horizontal Gel System are constructed of high-quality, injection molded plastic for use in nucleic acid gel electrophoresis applications.
126.00€ - 252.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de electroforesis en gel de ácidos nucleicos |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel horizontal Choice MultiSUB |
Dimensiones del gel | 15 x 7 cm, 15 x 10 cm o 15 x 15 cm |
Material | Plástico moldeado |
N.° de pocillos | Para hasta 210 separaciones |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11813303
|
Fisherbrand™
|
Tapa |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11873413
|
Fisherbrand™
|
Tanque con electrodos |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
MultiSUB Horizontal Gel Electrophoresis Systems combine economical buffer and gel consumption without compromising resolution and separation speed.
The wider format of the MultiSUB Choice enables the rapid separation of up to 210 samples. A comprehensive selection of combs provides full flexibility for preparatory and screening techniques. MS Choice is suitable for cloning and mini-prep analysis, and it is ideal for restriction fragment analysis, sample prep or checking of high numbers of samples.
- Electrophoresis Tank (Including Electrodes): A raised platform holds the UV sample trays, with side wells to hold buffer solution; connects to an external power source
- Asymmetrical Safety Lid: Notes the correct polarity and orientation of electrodes, with guides that enable the electrode thumb locators to click easily into the correct position
- Tank and lid are designed for use with 15 x 7cm, 15 x 10cm or 15 x 15cm gel trays
Especificaciones
Aplicaciones de electroforesis en gel de ácidos nucleicos | |
15 x 7 cm, 15 x 10 cm o 15 x 15 cm | |
Para hasta 210 separaciones |
Unidad de electroforesis en gel horizontal Choice MultiSUB | |
Plástico moldeado | |
1 unidad |