Learn More
Fisherbrand™ Piezas de repuesto para el sistema de gel horizontal Choice MultiSUB
Descripción
Los sistemas de electroforesis en gel horizontal MultiSUB combinan un consumo económico de tampón y gel sin comprometer la resolución y la velocidad de separación.
El formato más amplio de Choice MultiSUB permite la separación rápida de hasta 210muestras. Una amplia selección de peines proporciona una flexibilidad total para las técnicas de preparación y detección. MS Choice es adecuado para la clonación y el análisis de mini-preparación, y es ideal para el análisis de fragmentos de restricción, la preparación de muestras o la comprobación de un gran número de muestras.
- Tanque de electroforesis (incluidos los electrodos): Una plataforma elevada sostiene las bandejas de muestras UV, con pocillos laterales para sostener la solución de tampón; se conecta a una fuente de alimentación externa
- Tapa de seguridad asimétrica: Toma nota de la correcta polaridad y orientación de los electrodos, con guías que permiten a los localizadores de los pulgares de los electrodos colocarse fácilmente en la posición correcta
- El tanque y la tapa están diseñados para usarse con bandejas de gel de 15 x 7 cm, 15 x 10 cm o 15 x 15
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de electroforesis en gel de ácidos nucleicos |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel horizontal Choice MultiSUB |
| Tipo | Tapa |
| Dimensiones del gel | 15 x 7 cm, 15 x 10 cm o 15 x 15 cm |
| Material | Plástico moldeado |
| N.° de pocillos | Para hasta 210 separaciones |
| Cantidad | 1 unidad |