Learn More
Hamilton™ Agujas de repuesto para jeringas de válvula de inyección para HPLC U6K Waters
Descripción
- La longitud de aguja estándar es de 51 mm
- Disponible en prácticos paquetes de seis
- Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punta personalizados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | 25s G |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,97 in |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | Cuadrado/extremo extraíble |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas de válvula de inyección Waters U6K HPLC |