Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
| Calibre de aguja | 18 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,80 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 1,27 mm |
| Tipo de producto | Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock |
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud de la aguja (métrico) | 7 cm |
| Estilo de punta de aguja | bisel |