Learn More
Trajan™ Agujas de repuesto para jeringas Luer-Lock: bisel
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Estilo de punta biselada
- Se suministran en paquetes de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 16 G |
| Diámetro interior (métrico) | 1,1 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,57 mm |
| Tipo de producto | Aguja |