Descripción
Las agujas de repuesto Thermo Scientific™ para jeringas para cromatografía líquida están disponibles para jeringas con aguja extraíble.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 365RNL25 |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa |
| Volumen (métrico) | De 25 a 500 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50,8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa para muestreadores automáticos para LC |
| Tipo de conexión | Extraíble |