Descripción
Las agujas de repuesto Thermo Scientific™ para jeringas están disponibles para jeringas con aguja extraíble.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 365RN372 |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,9685 in |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa de repuesto |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa Thermo Scientific modelo 365D3731 |
| Tipo de conexión | Extraíble |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.