Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Agujas de repuesto para jeringas de émbolo en aguja CTC Analytics
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Aguja de repuesto |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,22 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Volumen (métrico) | 2 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas de émbolo en aguja CTC Analytics |