Learn More
Hamilton™ Jeringas de repuesto para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Código de producto. p-4121865
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
Calibre 23s a 26s
Para utilizar con (equipo):
Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672 ALS
Muestreadores automáticos Agilent 7673, 7683, 7693A y 6850
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Para utilizar con (equipo) unitSize
11547884 23s G Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672 ALS paquete de 6
11552265 Calibre 23s a 26s Muestreadores automáticos Agilent 7673, 7683, 7693A y 6850 paquete de 6
11552235 26s G Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672 ALS paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11547884 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 778601
Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 100 μl y más pequeñas. Estas agujas se fabrican para su uso con los modelos de instrumental Agilent ALS 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672. Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Las agujas están disponibles en calibres 23s, 26s y 23s-26s.
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 23s G
Longitud de la aguja (imperial) 1,69 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja AS extraíble
Para utilizar con (equipo) Agilent 7673-7683, 6850, 7670, 7671 y 7672 ALS