Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 5 μl
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
bisel
Longitud de la aguja (imperial):
1,9 in
2,7 in
Tamaño de la unidad:
1 set
5 PCS
cada uno
Descripción
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,0043 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,9 in |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 5 μl de cuerpo |