Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 5 μl
Código de producto. 10065630
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
bisel
Longitud de la aguja (imperial):
1,9 in
2,7 in
Tamaño de la unidad:
1 set
5 PCS
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Longitud de la aguja (imperial) unitSize
10065630 23 G Cono 2,7 in cada uno
10492731 26 G bisel 1,9 in 5 PCS
10633903 23 G bisel 1,9 in 1 set
10197350 23 G Cono 1,9 in cada uno
4 options
Fabricado de acero inoxidable
Código de producto. 10065630
Marca: SGE™ 035057
Fabricado de acero inoxidable
Hechas de acero inoxidable.
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro exterior (imperial) 0,024 in
Diámetro interior (métrico) 0,37 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,63 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,7 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) 8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 5 μl de cuerpo