Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Código de producto. 15278603
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
25 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
Cúpula
LC
Orificio lateral o abovedada
bisel
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
7 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0,01 in
0,02 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Longitud de la aguja (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
15278603 23 G Cono 4,52 in 0,02 in paquete de 5
15268603 23 G Cono 7 pulg 0,02 in paquete de 2
12726317 23 G bisel 4,52 in 0,02 in paquete de 5
12917616 25 G LC 2 in 0,01 in paquete de 5
15208613 23 G Orificio lateral o abovedada 2 in 0,02 in paquete de 2
12706317 23 G bisel 2,7 in 0,02 in paquete de 5
15298603 23 G Cúpula 2 in 0,02 in paquete de 2
12716317 23 G bisel 7 pulg 0,02 in cada uno
8 options
Código de producto. 15278603
Marca: SGE™ 039060
Acero inoxidable
  • 0,63 mm de DE., 0,32 mm de DI
  • 23 de calibre
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,012 in
Diámetro exterior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Longitud de la aguja (imperial) 4,52 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Jeringa (de 1 a 2,5 μl)