Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Código de producto. 12726317
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
25 G
Estilo de punta de aguja:
Cono
Cúpula
LC
Orificio lateral o abovedada
bisel
Longitud de la aguja (imperial):
2 in
2,7 in
4,52 in
7 pulg
Diámetro exterior (imperial):
0,01 in
0,02 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 12726317
Marca: SGE™ 039160
Acero inoxidable
  • 0,63 mm de DE., 0,32 mm de DI
  • 23 de calibre
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (imperial) 0,012 in
Diámetro exterior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,5 mm
Longitud de la aguja (imperial) 4,52 in
Tipo de producto Aguja de repuesto
Longitud de la aguja (métrico) 115 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Jeringa (de 1 a 2,5 μl)