Learn More
Trajan™ Revestimiento recto dividido Shimadzu
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad Fabricados con vidrio de borosilicatoCodificados con colores según la geometría para facilitar la identificaciónPara su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Product Type | Revestimiento de entrada de GC, divisiones, recto |
| Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |