Learn More
Trajan™ Revestimiento recto dividido Shimadzu
Código de producto. 12904001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
12904001 5/paq. paquete de 5
12914001 1 unidad cada uno
2 options
Código de producto. 12904001
Marca: Trajan™ 092064
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 95 mm
Product Type Recto, divisiones
Diámetro interior (métrico) 3,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm