Descripción
- El colector de vidrio de seis puertos evacúa los humos de las digestiones Kjeldahl
- Conector serrado para aspirador de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Colector |
| Para utilizar con (aplicación) | Digestión Kjedahl |
| Material | Vidrio |