Learn More
Thermo Scientific™ Juntas de repuesto para rotores Thermo Scientific™ MicroClick y 8 rotores de 8 tiras PCR
Código de producto. 15114933 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Junta tórica
Tapa de biocontención ClickSeal
Para utilizar con (equipo):
Rotor MicroClick 24 x 2
Rotores de tiras de PCR MicroClick 30 x 2 y 8 x 8
Tapa del rotor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
15114933 Tapa de biocontención ClickSeal Rotores de tiras de PCR MicroClick 30 x 2 y 8 x 8 cada uno
15145283 Junta tórica Tapa del rotor cada uno
15165273 Tapa de biocontención ClickSeal Rotor MicroClick 24 x 2 cada uno
15125263 Junta tórica Rotores de tiras de PCR MicroClick 30 x 2 y 8 x 8 cada uno
4 options
Código de producto. 15114933
Marca: Thermo Scientific™ 75005730
Una gama de opciones para el cierre seguro en rotores de microcentrífuga para ayudar a contener muestras.
  • Juntas tóricas para juntas interiores y exteriores
  • Tapas ClickSeal para una biocontención óptima
  • Disponibles en diversos tamaños y formatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tapa de biocontención ClickSeal
Para utilizar con (equipo) Rotores de tiras de PCR MicroClick 30 x 2 y 8 x 8