Learn More
SCAT Tapa de repuesto para embudo MARCO V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Embudo MARCO V2.0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tapa de repuesto
- Para el embudo MARCO, V2.0
- Blanco
- No conductivo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE, conductor electrostático |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Embudo MARCO V2.0 |
| Diámetro del área superior (imperial) | 140 mm |
| Tipo de producto | Tapa de repuesto |