Learn More
Biochrom Kit de lámpara de repuesto para espectrofotómetro Novaspec Plus™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetro visible Novaspec Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorios para las unidades de espectrofotómetro Novaspec
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de detector | Matriz de diodos |
| Pantalla | No Display |
| Fuente de luz | Tungsteno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ultrospec™ 100 Pro |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro visible Novaspec Plus |
| Incluye | Software de utilidad para PC Grafico |