Learn More
BRAND™ Tapones de rosca de tubo de descarga de repuesto para dispensadores para la parte superior de frasco marca Dispensette S
Tienda Brand ProductosDescripción
- 706018 es para dispensadores Dispensette S (adorno rojo) con una capacidad nominal (máx.) de 10 ml o menor
- 706019 es para dispensadores Dispensette S (adorno rojo) con una capacidad nominal (máx.) de 25 ml o mayor
- 706025 es para dispensadores Dispensette S Organic (adorno amarillo) con una capacidad nominal (máx.) de 5 ml o 10 ml
- 706027 es para dispensadores Dispensette S Organic (adorno amarillo) con una capacidad nominal (máx.) de 25 ml o mayor
- 706029 es para dispensadores Dispensette S Trace Analysis (adorno blanco/transparente) o modelos Dispensette S o S Organic con una capacidad nominal de 10 ml o menor y se requiere una mayor compatibilidad química
- 706031 es para los modelos Dispensette S y S Organic con una capacidad nominal de 25 ml o mayor y se requiere una mayor compatibilidad química.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco/amarillo |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™ S Organic ≥ 25 ml, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml |
| Incluye | Tapón de rosca, correa con bisagras |
| Esterilidad | No estéril |