Learn More
BRAND™ Tapones de rosca de tubo de descarga de repuesto para dispensadores para la parte superior de frasco marca Dispensette S
Código de producto. 15908886 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensette™ S Organic ≥ 25 ml, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml
Material:
Polipropileno
Color:
Blanco/amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material Color unitSize
15908886 Dispensette™ S Organic ≥ 25 ml, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml Polipropileno Blanco/amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 15908886 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 706027
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones de rosca y correa con bisagra para utilizar con los modelos Dispensette S fabricados en 2016 y posteriores.
  • 706018 es para dispensadores Dispensette S (adorno rojo) con una capacidad nominal (máx.) de 10 ml o menor
  • 706019 es para dispensadores Dispensette S (adorno rojo) con una capacidad nominal (máx.) de 25 ml o mayor
  • 706025 es para dispensadores Dispensette S Organic (adorno amarillo) con una capacidad nominal (máx.) de 5 ml o 10 ml
  • 706027 es para dispensadores Dispensette S Organic (adorno amarillo) con una capacidad nominal (máx.) de 25 ml o mayor
  • 706029 es para dispensadores Dispensette S Trace Analysis (adorno blanco/transparente) o modelos Dispensette S o S Organic con una capacidad nominal de 10 ml o menor y se requiere una mayor compatibilidad química
  • 706031 es para los modelos Dispensette S y S Organic con una capacidad nominal de 25 ml o mayor y se requiere una mayor compatibilidad química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco/amarillo
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de uso general
Para utilizar con (equipo) Dispensette™ S Organic ≥ 25 ml, volúmenes nominales de 25, 50 y 100 ml
Incluye Tapón de rosca, correa con bisagras