Descripción
- Tamiz de suciedad
- Para embudo
- Con tapa MARCO, V2.0
- PE-HD
- Conductor electrostático
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Color | Azul/blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Embudo MARCO V2.0 |
| Diámetro del área superior (imperial) | 140 mm |
| Tipo de producto | Tamiz de suciedad de repuesto |