Learn More
Fisherbrand™ Lámpara de deuterio de repuesto para detectores de Agilent UV y Visible HPLC
Código de producto. p-7075331
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Detector de HPLC visible y UV Agilent 1100 DAD, 8453
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15192738
Marca: Fisherbrand™ 1194112
Replacement Deuterium Lamp for Agilent UV and Visible HPLC Detector has 2000 hours or 12 months shelf life.
  • Larga duración
  • Sustitución de OEM «drop-in»
  • Trazable por número de serie
Compliance
Compatible con WEEE y ROHS
Especificaciones
Fuente de luz Deuterio
Peso (imperial) 0.36 lb.
Peso (métrico) 0.16 kg
Descripción El artículo 14-500-721 es comparable al número de pieza de Agilent 2140-0605.
Para utilizar con (equipo) Detector de HPLC visible y UV Agilent 1100 DAD, 8453
Tipo de producto Lámpara del detector