Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Cone Tip Needle for 5μL Syringe
Descripción
- La longitud de la aguja es la longitud expuesta de la aguja
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el estilo de la punta y el diámetro exterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,11 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Envase | 2/paq. |
| Longitud de la aguja (métrico) | 42 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |