Learn More
BOLA Replacement Caps EX
Código de producto. 15150147
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
15150147 GL 25 cada uno
1 options
Código de producto. 15150147
Marca: BOLA D84634
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Replacement Caps EX Black cap made of conductive PPS-EX/Glass fibre
Black screw cap made of glass-fibre PPS-EX, with handy knurl and hexagon.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro exterior (imperial) 10.1 - 14 mm
Tamaño de rosca GL 25
Color Black