Learn More
UVP Bombillas de repuesto
Código de producto. 12863848
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabina Chromato-Vue, modelos C-70G, C-71
Lámpara UV de alta intensidad B-100
Lámpara UV, modelos UVGL-48, ML-49 y UVG-47
Vataje:
6 W
25 W
100 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Vataje unitSize
12863848 Cabina Chromato-Vue, modelos C-70G, C-71 25 W 1 PCS
12822969 Lámpara UV, modelos UVGL-48, ML-49 y UVG-47 6 W cada uno
11890483 Lámpara UV de alta intensidad B-100 100 W cada uno
3 options
Código de producto. 12863848
Marca: UVP 34000201
Solo quedan null
Especificaciones
Tensión 115 V
Vataje 25 W
Para utilizar con (equipo) Cabina Chromato-Vue, modelos C-70G, C-71
Incluye Tubo/bombilla de repuesto de 25 W
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Bombilla de repuesto