Learn More
UVP Bombillas de repuesto
Código de producto. 12822969
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabina Chromato-Vue, modelos C-70G, C-71
Lámpara UV de alta intensidad B-100
Lámpara UV, modelos UVGL-48, ML-49 y UVG-47
Vataje:
6 W
25 W
100 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Vataje unitSize
12822969 Lámpara UV, modelos UVGL-48, ML-49 y UVG-47 6 W cada uno
11890483 Lámpara UV de alta intensidad B-100 100 W cada uno
12863848 Cabina Chromato-Vue, modelos C-70G, C-71 25 W 1 PCS
3 options
Código de producto. 12822969
Marca: UVP 34001401
Solo quedan null
Especificaciones
Tensión 115 V
Vataje 6 W
Wavelength 365/254 nm
Dimensiones (L x An) 9,5 x 2,8 in. (24,1 x 7,1 cm)
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV, modelos UVGL-48, ML-49 y UVG-47
Incluye Tubo de repuesto de 6 W
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,1 cm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 2,8 in
Anchura (métrico) 7,1 cm
Tipo de producto Bombilla de repuesto