Learn More
Grant Instruments™ Cestillo de repuesto para baños ultrasónicos Grant
Código de producto. 11421018
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de ultrasonidos XUB12
Baño de ultrasonidos XUB18
Baño de ultrasonidos XUB25
Baño de ultrasonidos XUB5
Baño de ultrasonidos XUBA1
Baño de ultrasonidos XUBA3
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11421018 Baño de ultrasonidos XUB25 cada uno
11401018 Baño de ultrasonidos XUB12 cada uno
11411018 Baño de ultrasonidos XUB18 cada uno
11481008 Baño de ultrasonidos XUB5 cada uno
11461008 Baño de ultrasonidos XUBA1 cada uno
11471008 Baño de ultrasonidos XUBA3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11421018 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor XAB25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diseñado específicamente para generar la máxima actividad ultrasónica. El cestillo de repuesto de Grant Instruments™ para baños ultrasónicos evita que los operadores entren en contacto con soluciones químicas.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Funciona junto con la tapa para crear una unidad de recolección de goteo
  • Evita que el usuario entre en contacto con soluciones químicas
  • Evita que los elementos descansen en el interior de la pared del depósito
  • Para uso con baños ultrasónicos Grant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Baño de ultrasonidos XUB25
Material Acero inoxidable
Tamaño 463 × 263 × 159 mm (An × Pr × Al)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.