Learn More
Grant Instruments™ Cestillo de repuesto para baños ultrasónicos Grant
Código de producto. 11401018
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño de ultrasonidos XUB12
Baño de ultrasonidos XUB18
Baño de ultrasonidos XUB25
Baño de ultrasonidos XUB5
Baño de ultrasonidos XUBA1
Baño de ultrasonidos XUBA3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11401018 Baño de ultrasonidos XUB12 cada uno
11411018 Baño de ultrasonidos XUB18 cada uno
11421018 Baño de ultrasonidos XUB25 cada uno
11481008 Baño de ultrasonidos XUB5 cada uno
11461008 Baño de ultrasonidos XUBA1 cada uno
11471008 Baño de ultrasonidos XUBA3 cada uno
6 options
Código de producto. 11401018
Marca: Grant Instruments™ XAB12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado específicamente para generar la máxima actividad ultrasónica. El cestillo de repuesto de Grant Instruments™ para baños ultrasónicos evita que los operadores entren en contacto con soluciones químicas.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Funciona junto con la tapa para crear una unidad de recolección de goteo
  • Evita que el usuario entre en contacto con soluciones químicas
  • Evita que los elementos descansen en el interior de la pared del depósito
  • Para uso con baños ultrasónicos Grant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de ultrasonidos XUB12
Material Acero inoxidable
Tamaño 263 × 203 × 193 mm (An × Pr × Al)