Learn More
Grant Instruments™ Bandeja base de repuesto para baños de agua sin agitación
Código de producto. 11436417
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sub Aqua Pro de 12 l
Sub Aqua Pro de 18/26 l
Sub Aqua Pro de 2 l
Sub Aqua Pro 2S y de 5 l, JB Nova de 5 l y JB Academy de 5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11436417 Sub Aqua Pro de 12 l cada uno
11446417 Sub Aqua Pro de 18/26 l cada uno
11486407 Sub Aqua Pro de 2 l cada uno
11496407 Sub Aqua Pro 2S y de 5 l, JB Nova de 5 l y JB Academy de 5 l cada uno
4 options
Código de producto. 11436417
Marca: Grant Instruments™ AQBT12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Necesario si se van a colocar matraces de fondo plano directamente sobre la base del baño. La bandeja de la base de repuesto para baños de agua sin agitación Grant Instruments facilita la convección térmica en el baño.
  • Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
  • Elija una gradilla que se adapte a tamaños de depósito de 2, 5, 12 o 26 l
  • Las gradillas se suministran de serie con la compra de un baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sub Aqua Pro de 12 l
Tipo Bandeja base
Material Policarbonato