Learn More
Grant Instruments™ Tapa de ABS de repuesto para baños ultrasónicos Grant
Código de producto. 11441008
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cestillo XAB10 para baño de ultrasonidos
Cestillo XAB12 para baño de ultrasonidos
Cestillo XAB18 para baño de ultrasonidos
Cestillo XAB25 para baño de ultrasonidos
Cestillo XAB5 para baño de ultrasonidos
Cestillo XABA1 para baño de ultrasonidos
Cestillo XABA3 para baño de ultrasonidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11441008
Marca: Grant Instruments™ XAL18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce el ruido de funcionamiento y el posible escape de aerosoles. Tapa ABS de repuesto para baños ultrasónicos de Grant Instruments™ se suministran de serie con el baño.
  • Construcción ABS
  • Para usar con baños ultrasónicos de las series XUB y XUBA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cestillo XAB18 para baño de ultrasonidos
Material ABS