Learn More
Thermo Scientific™ Kits de reparación de jeringas con émbolo en aguja Thermo Scientific
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los kits de reparación Thermo Scientific™ para jeringas con émbolo en aguja Thermo Scientific prolongan la vida útil y aumentan el rendimiento de las jeringas, además de reducir el coste por uso.
- Los kits de reparación de jeringas con émbolo en aguja contienen el émbolo y la aguja, que deben sustituirse juntos
Incluyen: Émbolo, 1; aguja, 1
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Para jeringa PIN 365B0531 |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,7559 in |
| Tipo de producto | Syringe Repair Kit |
| Volumen (métrico) | 1 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 70 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para modelo de jeringa PIN 365B0531 |
| Tipo de conexión | Émbolo en aguja |