Learn More
Renin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16852864 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16852864 20 μL 20 microlitros
16842864 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16852864
Marca: Proteintech 142911AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Renin is a highly specific endopeptidase, whose only known function is to generate angiotensin I from angiotensinogen in the plasma, initiating a cascade of reactions that produce an elevation of blood pressure and increased sodium retention by the kidney.
Especificaciones
Antígeno Renin
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica REN
N.º de referencia del gen P00797, P06281
Alias de gen Angiotensinogenase, REN, Renin
Símbolos de los genes REN, Ren1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Renin Fusion Protein Ag5612
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19701, 24715, 5972
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG